Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H40O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.55
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
~99% (capillary GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCCCC(O)=O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
K Aitzetmüller
Lipids, 31(2), 201-205 (1996-02-01)
The current discussion on "renewable resources", and the possibility of gene transfer into rapeseed, has led to many investigations into the biosynthetic pathways leading to industrially useful fatty acids. The various tribes and genera of the plant family Ranunculaceae contain
M Dahim et al.
Biochemistry, 37(23), 8369-8377 (1998-06-19)
Colipase is a cofactor protein which forms a 1:1 complex with pancreatic lipase. This facilitates lipase adsorption to phosphatidylcholine-rich interfaces, presumably as a consequence of the higher affinity of colipase for such interfaces. According to this model, the presence of
J M Smaby et al.
Biochemistry, 33(7), 1915-1922 (1994-02-22)
Lipase-catalyzed oxygen exchange between 13,16-cis,cis-docosadienoic acid and water in liquid-expanded monolayers with 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine exhibits abrupt, lipid composition-dependent changes in extent and mechanism [e.g., Muderhwa, J. M. and Brockman, H. L. (1992) J. Biol. Chem. 267, 24184-24192]. The critical nature of