Przejdź do
D4022
P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate pentasodium salt
≥95% (HPLC), powder
Synonim(y):
A(5′)P5(5′)A, Diadenosine pentaphosphate pentasodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
808,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H29N10O22P5 · 5 Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1026.28
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
EC Number:
223-852-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4949216
UNSPSC Code:
12352208
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
~_1.0 kDa
color
white to yellow-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C20H29N10O22P5.5Na/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(47-19)1-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-2-8-12(32)14(34)20(48-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;;;;;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);;;;;/q;5*+1/p-5/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-;;;;;/m1...../s1
InChI key
NNMFUJJMJIYTSP-CSMIRWGRSA-I
General description
P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate (Ap5A) is a diadenosine polyphosphate, which has a tail-to-tail dimer structure. Ap5A is synthesized in a twostep process involving the formation of adenosine 5′-tetraphosphate (P4A) from the ATP and trimeta-phosphate (P3). In the second step, P4A is converted to Ap5A. The synthesis of Ap5A requires a pH optimum in the range of 7.5 to 8.5 and is modulated by metal ions.
Application
P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate pentasodium salt has been used as:
  • an adenylate kinase (AK) inhibitor in: sarcoma osteogenic (Saos-2) cells
  • mitochondrial lysates during ATP synthesis
  • tetramethylrhodamine methyl ester (TMRM) based membrane potential assay
  • chromoplasts
Biochem/physiol Actions
A diadenosine polyphosphate stored in secretory granules of thrombocytes, chromaffin and neuronal cells. After release into the extracellular space, it affects a variety of biological activities in a wide range of target tissues. In the nervous system it acts through various purinergic receptors. It also activates 5′-nucleotidase and inhibits adenosine kinase activity in vitro. Ap5A is metabolized by soluble enzymes in the blood plasma and by membrane-bound ectoenzymes of a number of cell types including endothelial and smooth muscle cells.
A diadenosine polyphosphate stored in secretory granules of thrombocytes, chromaffin and neuronal cells. After release into the extracellular space, it affects a variety of biological activities in a wide range of target tissues. In the nervous system it acts through various purinergic receptors. It also activates 5′-nucleotidase and inhibits adenosine kinase activity in vitro. Ap5A is metabolized by soluble enzymes in the blood plasma and by membrane-bound ectoenzymes of a number of cell types including endothelial and smooth muscle cells. In cardiac muscle, pM to nM concentrations significantly increase the open-probability of ryanodine-receptor (RyR2) gates, with prolonged action due to slow dissociation from the receptor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8013D6392A5763
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥96%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Facile and selective synthesis of diadenosine polyphosphates through catalysis by leucyl t-RNA synthetase coupled with ATP regeneration
Nakajima H, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(3), 615-623 (1989)
Isolation of Tomato Fruit Chromoplasts and Determination of ATP Levels
Yaakov B
The Plant Journal (2013)
Soluble adenylyl cyclase-mediated cAMP signaling and the putative role of PKA and EPAC in cerebral mitochondrial function
Jakobsen E, et al.
Journal of Neuroscience Research (2019)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D4022-50MG04061832947280
D4022-2MG04061833563915
D4022-25MG04061833563908
D4022-10MG04061833563885