Przejdź do
D3821
Devazepide
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
(S)-N-(2,3-Dihydro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl)indole-2-carboxamide, L-364,718, MK 329
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
3068,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)[C@@H](NC(=O)c2cc3ccccc3[nH]2)N=C(c4ccccc4)c5ccccc15
InChI
1S/C25H20N4O2/c1-29-21-14-8-6-12-18(21)22(16-9-3-2-4-10-16)27-23(25(29)31)28-24(30)20-15-17-11-5-7-13-19(17)26-20/h2-15,23,26H,1H3,(H,28,30)/t23-/m1/s1
InChI key
NFHRQQKPEBFUJK-HSZRJFAPSA-N
General description
Devazepide is derived from asperlicin by chemical modification and has the benzodiazepine backbone.
Application
Devazepide has been used as a cholecystokinin receptor 1 (CCK1R) antagonist in human embryonic kidney 293T cells and in human pancreatic slices.
Biochem/physiol Actions
Devazepide is a cholecystokinin octapeptide (CCK1) (CCK-A) receptor antagonist. It inhibits CCK binding to peripheral-type receptor (CCK-A). Devazepide reverses the cholecystokinin octapeptide (CCK-8) based antagonism towards morphine.
Devazepide is a CCK1 (CCK-A) receptor antagonist and a CCK8 antagonist.
Devazepide is a CCK1 receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2883SML2984SML1984
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shannon A Metcalf et al.
Peptides, 32(6), 1296-1302 (2011-05-12)
One of the possible mechanisms by which the weight-reducing surgical procedure ileal interposition (II) works is by increasing circulating levels of lower gut peptides that reduce food intake, such as glucagon like peptide-1 and peptide YY. However, since this surgery
Wenya Chen et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 76(6), 1104-1109 (2012-07-14)
We have recently reported that oral gavage of a potato extract (Potein®) suppressed the food intake in rats. The satiating effect of the potato extract was compared in the present study to other protein sources, and the involvement of endogenous
Yuki Orikawa et al.
Molecular pain, 6, 72-72 (2010-10-29)
Z-360 is an orally active cholecystokinin-2 (CCK2)/gastrin receptor antagonist currently under development as a therapeutic drug for pancreatic cancer. It was previously reported that Z-360 treatment in combination with gemcitabine prolonged the survival period in a lethal pancreatic cancer xenograft
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D3821-5MG04061833563588
D3821-25MG04061832897813