Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł | |
| 50000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1520,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
recombinant
expressed in Pichia pastoris
form
lyophilized powder
specific activity
≥4,000 units/mg protein
mol wt
~39 kDa
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
H2O: soluble (pH 4.0-9.0)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
RNAse and protease, free
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- RNA purification by removing DNA
- Prepare DNA for nick translation1
- Footprinting assays to determine DNA-protein interactions2
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥4,000 units/mg protein | specific activity ≥5,000 units/mg protein | specific activity ≥1,000 units/mg protein | specific activity ≥2,000 units/mg protein |
| technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, tissue culture: suitable | technique(s) DNA purification: suitable |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine spleen | biological source bovine pancreas |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cell analysis | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant - | recombinant - |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution | form essentially salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deoxyribonuclease I bovine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Powiązane treści
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Narzędzia do przygotowywania plazmidów, transkrypcji in vitro, oczyszczania mRNA i formułowania LNP w rozwoju szczepionek i terapii opartych na mRNA.
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D2821-50KU | 04061832755427 |
| D2821-10KU | 04061832755410 |