Przejdź do
D2321
DAF-FM DA solution
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
4-Amino-5-methylamino- 2′,7′-difluorofluorescein diacetate, Diaminofluorescein-FM diacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H18F2N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
DMSO solution
Storage condition:
desiccated, protect from light
3200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
DMSO solution
storage condition
desiccated, protect from light
color
clear colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1cc2c(cc1OC(=O)C)Oc3c(cc(c(c3)OC(=O)C)F)C42OC(=O)c5c4ccc(c5N)NC
InChI
1S/C25H18F2N2O7/c1-10(30)33-20-8-18-13(6-15(20)26)25(12-4-5-17(29-3)23(28)22(12)24(32)36-25)14-7-16(27)21(34-11(2)31)9-19(14)35-18/h4-9,29H,28H2,1-3H3
InChI key
BEVHTVRRVVEMEF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DAF-FM DA is a cell permeable fluorescent probe for the detection of nitric oxide (NO).
DAF-FM DA is a cell-permeable fluorescent probe for the detection of nitric oxide (NO). DAF-2 is the original compound and is widely used, but DAF-FM and DAF-FM DA are more sensitive to nitric oxide (NO) compared with DAF-2 and more photo-stable and less pH sensitive. DAF-FM DA permeates well into living cells and is rapidly transformed into water-soluble DAF-FM by cytosolic esterases.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D2196D1946D1821
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
DMSO solution
form
DMSO solution
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D2321-1MG04061833562079