Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2320,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2320,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
DE-U-10, monoclonal
mol wt
antigen 50-55 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rabbit, chicken, hamster, feline, lizard, sheep, rat, human, bovine, viper, mouse, goat
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:40 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue, microarray: suitable, western blot: 1:200 using chicken gizzard extract/whole extract of mouse myoblast C2C12 cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Des(13346)
rat ... Des(64362)
General description
Immunogen
Application
- immunohistochemical staining
- immunoblot analyses
- immunocytochemistry
- immunocytochemical localization of intermediate filaments
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source - | biological source mouse |
| antibody form ascites fluid | antibody form whole antiserum | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid |
| species reactivity rabbit, chicken, hamster, feline, lizard, sheep, rat, human, bovine, viper, mouse, goat | species reactivity chicken, bovine, human, mouse | species reactivity rat, rabbit, hamster, porcine, goat, bovine, chicken, toad, sheep, mouse, human | species reactivity pig, canine, feline, hamster, rabbit, gerbil, monkey, bovine, chicken, human, horse, rat |
| Gene Information mouse ... Des(13346) | Gene Information human ... DES(1674) | Gene Information human ... DES(1674) | Gene Information human ... VIM(7431) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone DE-U-10, monoclonal | clone polyclonal | clone DE-U-10, monoclonal | clone V9, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?