Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N5O11P3Na4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.11
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>91% (HPLC)
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt D0939, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>91% (HPLC)
form
solid
color
off-white, powder
solubility
H2O: 24 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].C[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H16N5O11P3.4Na/c1-5-6(24-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18)2-7(23-5)15-4-14-8-9(11)12-3-13-10(8)15;;;;/h3-7H,2H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,16,17,18);;;;/q;4*+1/p-4/t5-,6+,7-;;;;/m1..../s1
InChI key
BKMXLPGGJURCPM-DNGRLYOHSA-J
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of adenylyl cyclase. Not cell-permeable. IC50 = 40 nM in detergent-dispersed rat brain preparation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Adenylyl cyclases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D0939-5MG | 04061832897790 |
| D0939-1MG | 04061833558225 |