Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 255,00 zł | |
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 832,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H72O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.99
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730457
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
impurities
1,3-isomer, trace
functional group
ether
lipid type
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/t37-/m0/s1
InChI key
AFSHUZFNMVJNKX-LLWMBOQKSA-N
Application
- Direct and simultaneous analysis of lipase-catalyzed hydrolysis of high-oleic oil model by chiral stationary phase HPLC-ELSD.: This study utilizes 1,2-dioleoyl-sn-glycerol to investigate lipase-catalyzed hydrolysis, providing insights into enzymatic processes and chiral analysis which are critical in food chemistry and biochemistry (Choi et al., 2022).
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D0138-25MG | 04061832947044 |
| D0138-2MG | 04061832947051 |
| D0138-10MG | 04061833557525 |