Przejdź do
CPS260
Chemiluminescent Peroxidase Substrate for ELISA
sufficient for 60 mL substrate
Synonim(y):
CPS2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
1394,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
1394,00 zł
Cena katalogowa1640,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
usage
sufficient for 60 mL substrate
storage temp.
2-8°C
Application
Two component liquid substrate system with superior sensitivity, signal-to-noise, and linearity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CPS3100CPS3500CPSOC
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for 60 mL substrate
usage
sufficient for 100 mL substrate
usage
sufficient for 500 mL substrate
usage
-
Still not finding the right product?
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • Chemiluminescent Reagent 20 mL
    Karta charakterystyki
  • Chemiluminescent Reaction Buffer 40 mL
    Karta charakterystyki
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)