Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human intestine
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Semi-adherent aggregates
Karyotype:
Pseudodiploid. Modal chromosome number is 46 at 70% with polyploidy at 16.4%. The del(3) (p23), t(4,?), t(8;?) (p22), del (9) (p13), del (11) (p13), t(1;8) (p13;p24), t(1;?) (q11,?) and 2 other marker chromosomes, if any, occur only sporadically.
Morphology:
Epithelial
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human intestine
packaging
tube of 5 μg 96020932-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96020932-1VL
growth mode
Semi-adherent aggregates
karyotype
Pseudodiploid. Modal chromosome number is 46 at 70% with polyploidy at 16.4%. The del(3) (p23), t(4,?), t(8;?) (p22), del (9) (p13), del (11) (p13), t(1;8) (p13;p24), t(1;?) (q11,?) and 2 other marker chromosomes, if any, occur only sporadically.
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Ludzki rak jelita grubego
Ta linia komórkowa została uzyskana z czwartego mysiego ksenoprzeszczepu fragmentów guza uzyskanych od 43-letniej azjatyckiej pacjentki przed terapią. Komórki mają wysokie stężenie receptorów dla EGF. Ta linia komórkowa utraciła oba chromosomy 8 i 11. Jest to jedna z 14 linii komórkowych raka jelita grubego uzyskanych przez JG Park i współpracowników w latach 1982-1985. Komórki te są nowotworotwórcze u nagich myszy, gdy komórki 10E7 są inokulowane podskórnie.
Preparation Note
RPMI 1640 + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + 1,0 mM pirogronianu sodu
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 37 C; 5%CO2.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?