Przejdź do
SK LU 1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93120835, human lung, Epithelial
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 46
Morphology:
Epithelial
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human lung
packaging
tube of 5 μg 93120835-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93120835-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Tumourigenicity studies
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10
D13S317: 10
D16S539: 8
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,10
vWA: 16,17
Ludzki gruczolakorak płuc rasy kaukaskiej
Pochodzi od 64-letniej kobiety rasy kaukaskiej z gruczolakorakiem płuc (stopień III). Linia jest nowotworotwórcza u szczurów immunotolerancyjnych. HLA = Aw24, w32, w41, B27
Preparation Note
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 1 mM pirogronianu sodu (NaP) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)