Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Mouse Hybridoma
Isotype:
IgG1
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
NS0
Reactivity:
Anti-TNF alpha, human
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Mouse x Mouse Hybridoma
packaging
tube of 5 μg 92030604-DNA-5UG, pkg of vial of cells 92030604-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myeloma
NS0
Reactivity
Anti-TNF alpha, human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Wysoce oczyszczony rekombinowany ludzki czynnik martwicy nowotworów alfa
Application
Not specified
Biochem/physiol Actions
To słabo neutralizujące przeciwciało jest skierowane przeciwko ludzkiemu TNF alfa. Nie wykazuje reaktywności krzyżowej z ludzkim TNF alfa lub β większości innych gatunków, z wyjątkiem małpiego TNF alfa.
Not specified
Preparation Note
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C.
RPMI 1640 + 2 mM glutamina + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS) (inaktywowana termicznie)
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by any organization may require a license agreement. Customers will be contacted by [email protected] to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial customers will be contacted by [email protected] to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Disclaimer
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki uwalniania: Wszyscy klienci są zobowiązani do wypełnienia formularza autoryzacji uwolnienia linii komórkowej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?