Przejdź do
I-10
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse testis
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 40, hyperdiploid
Morphology:
Epithelial
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse testis
packaging
tube of 5 μg 89031605-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89031605-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 40, hyperdiploid
morphology
Epithelial
products
Steroids
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Tumourigenicity studies
Biochem/physiol Actions
Guz jądra z komórek Leydiga myszy BALB/c
Pochodzi z guza jąder komórek Leydiga myszy BALB/c. Komórki wydzielają steroidy; zwiększa się to przy gęstości nasycenia. Wydzielanie powinno być zachowane przez ponad 50 pasaży. Ekspozycja na 0,00001M cAMP stymuluje wydzielanie 4-5 razy. Głównymi produktami są progesteron i jego pochodna 20 α-hydroksy-4-pregnen-3-on. Nie reaguje na hormon stymulujący komórki śródmiąższowe (ICSH), ale jest stymulowany przez cykliczny monofosforan adenozyny (AMP).
Preparation Note
Ham′s F10 + 2mM Glutamina + 15% Surowica końska (HS) + 2,5% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Podzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:2, tj. wysiewać 6x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)