Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~155 per ounce
Aby zapytać o ten produkt C9802, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~155 per ounce
size
22 mm × 22 mm
Application
Cover glasses have been used:
- to mount the tissue sections on the slide for confocal laser scanning microscopic analysis
- to scrape off excess mucus and residual feces from intestinal tissue during organoids preparation
- in the microinjection chamber
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cover glasses
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Trójwymiarowe (3D) drukowanie tkanek biologicznych szybko staje się integralną częścią inżynierii tkankowej.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C9802-1CS | 04061833574997 |
| C9802-1PAK | 04061833565612 |