Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł 1275,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C162H268N50O54
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3780.16
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
1275,00 zł
Cena katalogowa1700,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Tyr-C-Peptide is derived from genetically modified Arg32Tyr human pro-insulin mutants by trypsin and carboxypeptidase B codigestion.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form film or powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white | color - | color white | color colorless to light yellow |
| Gene Information human ... INS(3630) | Gene Information pig ... PYY(445018) | Gene Information human ... GIP(2695) | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?