Przejdź do
C9514
Chromosorb® W
Synonim(y):
Diatomaceous earth, flux-calcined
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23201100
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromosorb® W
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)