Przejdź do
C8115
Coronatine
from Pseudomonas syringae pv Glycinea, >95% (HPLC)
Synonim(y):
COR, Cyclopropanecarboxylic acid,2-ethyl-1-[[(6-ethyl-2,3,3a,6,7a-hexahydro-1-oxo-1H-inden-4-yl)carbonyl] amino]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO4
Masa cząsteczkowa:
319.40
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Pseudomonas syringae pv Glycinea
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 0.2 mg/mL, DMSO: soluble 20 mg/mL, methanol: soluble 20 mg/mL
mode of action
enzyme | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1CC2C(CCC2=O)C(=C1)C(=O)NC3(CC3CC)C(O)=O
InChI
1S/C18H25NO4/c1-3-10-7-13-12(5-6-15(13)20)14(8-10)16(21)19-18(17(22)23)9-11(18)4-2/h8,10-13H,3-7,9H2,1-2H3,(H,19,21)(H,22,23)
InChI key
FMGBNISRFNDECK-UHFFFAOYSA-N
Application
Coronatine is a polyketide phytotoxin produced by several members of the Pseudomonas syringae group of pathovars such as atropurpurea, glycinea, maculicola,morsprunorum and tomato. Coronatine was used to study the regulatory genes: corP, corS and corR.[1] It was used to study the stimulation of ethylene synthesis in Nicotiana tabacum leaves.[2]
Biochem/physiol Actions
Coronatine is a polyketide phytotoxin produced by several members of the Pseudomonas syringae group of pathovars. It consists of two distinct structural components that function as biosynthetic intermediates: coronafacic acid (CFA) and coronamic acid (CMA). It is known to induce hypertrophy and chlorosis, inhibit root elongation, and stimulate ethylene production.
Coronatine is a polyketide phytotoxin produced by several members of the Pseudomonas syringae group of pathovars. It is known to induce hypertrophy and chlorosis, inhibit root elongation, and stimulate ethylene production.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2080SML1680SML2692
mode of action
enzyme | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
>95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: soluble 0.2 mg/mL, methanol: soluble 20 mg/mL, DMSO: soluble 20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
biological source
Pseudomonas syringae pv Glycinea
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C8115-1MG04061833521779