Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 141,00 zł | |
| 1 case | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 997,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~83 per ounce
141,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~83 per ounce
size
24 mm × 40 mm
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~83 per ounce | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce | packaging pack of 80 |
| size 24 mm × 40 mm | size 24 mm × 50 mm | size 24 mm × 60 mm | size - |
| description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description GF/A grade: fast, high loading |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Trójwymiarowe (3D) drukowanie tkanek biologicznych szybko staje się integralną częścią inżynierii tkankowej.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C7931-1CS | 04061833574966 |
| C7931-1PAK | 04061833565605 |