Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3450,00 zł 2932,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
Nazwa produktu
Citalopram hydrobromide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: soluble, methanol: soluble
originator
Forest Labs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
InChI key
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Application
- to examine its effects on sirt mRNA and mammalian sirtuins (SIRT) expression in mice
- to monitor body temperature and antidepressant-like behavioral responses in the forced swim test for rats[1]
- for 5-hydroxytryptamine (5-HT) competition uptake assays
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form - | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility chloroform: soluble, methanol: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363), SLC6A4(6532) | Gene Information human ... SLC6A4(6532) | Gene Information human ... SLC6A4(6532) | Gene Information human ... SLC6A4(6532) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citalopram hydrobromide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?