Przejdź do
C7757
S-Carboxymethyl-L-cysteine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.19
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-327-5
Beilstein/REAXYS Number:
1725012
MDL number:
assay
>98% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
200 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
S-Carboxymethyl-L-cysteine is studied as a small molecule mucoactive drug in vivo. These studies include analyzing the oxidative metabolism of S-carboxymethyl-L-cysteine by enzymes such as phenylalanine monooxygenase(s).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Znaczenie i zastosowanie cysteiny w hodowlach eukariotycznych bez surowicy, w tym hybrydoma i komórki jajnika chomika chińskiego (CHO)
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C7757-25G04061833521069
C7757-1G04061833521052
C7757-5G04061833521076