Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 835,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
835,00 zł
Nazwa produktu
Collagen from human placenta, Bornstein and Traub Type IV, powder
biological source
human placenta
Quality Segment
description
Sigma Type VI
form
powder
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL
suitability
suitable for substrate for collagenase
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL4A2(1284), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288)
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human placenta | biological source human placenta | biological source human placenta | biological source human placenta |
| Gene Information human ... COL4A2(1284), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288) | Gene Information human ... COL5A1(1289) | Gene Information bovine ... CSN2(281099), CSN3(281728) | Gene Information human ... COL3A1(1300) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability suitable for substrate for collagenase | suitability - | suitability - | suitability - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) detection | application(s) - | application(s) - |
| solubility 0.5 M acetic acid: 1 mg/mL | solubility aqueous acid: soluble | solubility - | solubility aqueous acid: soluble |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagen from human placenta
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?