Przejdź do
C7437
Nalgene® sealing caps
diam. 24 mm, for use with 50 mL tubes, pack of 10 ea
Synonim(y):
bottle cap, bottle closure, Nalgene DS3132-0024, bottle seal, plastic cap
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
900,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
Packaging:
pack of 10 ea
900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0024
diam.
24 mm
General description
Ensure leakproof service of Nalgene™ of Oak Ridge centrifuge bottles and tubes at their recommended maximum rated speeds by using these specific sealing caps, also recommended for use when spinning hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7312C7687TMO362150-5240
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene cap, red cap
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0024
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0020
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0063
manufacturer/tradename
Nalgene 362150-5240
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
case of 1000 ea
diam.
24 mm
diam.
20 mm
diam.
63 mm
diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C7437-10EA04061832614533