Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3250,00 zł 2762,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2762,50 zł
Cena katalogowa3250,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Level
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:50 using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma tissue
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
Immunogen
Application
- western blotting
- immunocytochemistry
- Immunofluorescence
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate CY3 conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 9E10, monoclonal | clone 9E10, monoclonal | clone 9E10, monoclonal | clone 9E10, monoclonal |
| Gene Information human ... MYC(4609) | Gene Information human ... MYC(4609) | Gene Information human ... MYC(4609) | Gene Information human ... MYC(4609) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| species reactivity human | species reactivity fusion proteins in all species, human | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C6594-1EA | 04061835807147 |
| C6594-.5ML | 04061837867798 |