Przejdź do
C5927
Cholesteryl arachidate
~99% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-arachidate, 5-Cholesten-3β-ol 3-arachidate, Cholesteryl eicosanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H84O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
681.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99% (HPLC; detection at 205 nm)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)