Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł 2482,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2482,00 zł
Cena katalogowa2920,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit skin
Quality Segment
description
acid soluble
form
powder
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
solubility
aqueous acid: ≤10 mg/mL, aqueous sodium acetate buffer: soluble (0.01-0.5M)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... COL1A2(100008997)
General description
Application
Collagen Type I has been used as a scaffold for the growth in vitro of stem cells in a wide variety of biomaterial engineering studies.
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit skin | biological source rat tail | biological source bovine cartilage (tracheal) | biological source bovine (calf) skin |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form solution (0.1% solution in 0.1 M acetic acid) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information rabbit ... COL1A2(100008997) | Gene Information rat ... Col1a1(29393) | Gene Information cow ... COL2A1(407142) | Gene Information bovine ... COL1A1(282187), COL2A1(407142) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C5608-100MG | 04061833270004 |