Przejdź do
C5567
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene
Synonim(y):
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2250-0130, laboratory container, receptical, vessel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0130
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
nominal capacity
50 L (13 gal)
General description
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Screw closure with thermoplastic elastomer (TPE) gasket. Autoclavable (only when empty). Not recommended for use with hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4442C5192C4192
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0130
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0065
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
nominal capacity
50 L (13 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)