Przejdź do
C5374
CB-DMB
≥98% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
1045,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23Cl2N7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1045,50 zł
Cena katalogowa1230,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(CNC(=N)NC(=O)c2nc(Cl)c(NCc3ccc(Cl)cc3)nc2N)c(C)c1
InChI
1S/C22H23Cl2N7O/c1-12-3-6-15(13(2)9-12)11-28-22(26)31-21(32)17-19(25)30-20(18(24)29-17)27-10-14-4-7-16(23)8-5-14/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H3,25,27,30)(H3,26,28,31,32)
InChI key
MGLQFHOCPGELNL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CB-DMB is a specific and potent inhibitor of the Na+-Ca2+exchanger (NCX).
CB-DMB is a specific and potent inhibitor of the Na+-Ca2+exchanger (NCX); pan-inhibitor of the NA+-Ca2+exchanger isoforms.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N0663D1068B3436
DCB ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D1068
DCB
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ~6.8 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C5374-5MG04061832574189
C5374-25MG04061832574172