Przejdź do
C5249
Cetrorelix acetate
≥98% (HPLC), LHRH receptor antagonist, solid
Synonim(y):
Cetrotide, N-acetyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-4-chloro-D-phenylalanyl-3-(3-pyridinyl)-D-alanyl-L-seryl-L-tyrosyl-N5-(aminocarbonyl)-D-ornithyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolyl-D-alaninamide acetic acid salt, NS-75A, SB-75
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C70H92ClN17O14 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1431.04 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cetrorelix acetate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
methanol: 10%
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](CCCNC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](Cc2cccnc2)NC(=O)[C@@H](Cc3ccc(Cl)cc3)NC(=O)[C@@H](Cc4ccc5ccccc5c4)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N[C@H](C)C(N)=O
InChI
1S/C70H92ClN17O14.C2H4O2/c1-39(2)31-52(61(94)82-51(15-9-28-77-69(73)74)68(101)88-30-10-16-58(88)67(100)79-40(3)59(72)92)83-60(93)50(14-8-29-78-70(75)102)81-63(96)54(34-43-20-25-49(91)26-21-43)86-66(99)57(38-89)87-65(98)56(36-45-11-7-27-76-37-45)85-64(97)55(33-42-18-23-48(71)24-19-42)84-62(95)53(80-41(4)90)35-44-17-22-46-12-5-6-13-47(46)32-44;1-2(3)4/h5-7,11-13,17-27,32,37,39-40,50-58,89,91H,8-10,14-16,28-31,33-36,38H2,1-4H3,(H2,72,92)(H,79,100)(H,80,90)(H,81,96)(H,82,94)(H,83,93)(H,84,95)(H,85,97)(H,86,99)(H,87,98)(H4,73,74,77)(H3,75,78,102);1H3,(H,3,4)/t40-,50-,51+,52+,53-,54+,55-,56-,57+,58+;/m1./s1
InChI key
KFEFLCOCAHJBEA-ANRVCLKPSA-N
Gene Information
human ... GNRHR(2798)
Application
Cetrorelix, a luteinizing hormone releasing hormone receptor (LHRHR) antagonist, was used to study its safety, mechanism of action, metabolism, and efficacy as a therapeutic agent for the treatment of blood cancers such as multiple myeloma (MM).[1] Cetrorelix is used to evaluate its effects on a wide range of physiological processes and malignancies that involve luteinizing hormone releasing hormone receptor signaling pathways involving processes such as steroidogenesis.[2]
Biochem/physiol Actions
Cetrorelix acetate is a luteinizing hormone releasing hormone receptor antagonist. It causes prepubertal reduction in bone modeling, bone density and bone strength comparable to post-menopausal bone loss.
Cetrorelix is a luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2919SML0241SML2856
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
film or powder
form
lyophilized powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 10%
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C5249-25MG04061833218037
C5249-5MG04061833218044