Przejdź do
C4991
Cephalomannine
≥97% (HPLC), solid
Synonim(y):
NSC 318735
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
766,70 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
2108,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H53NO14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
831.90
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
766,70 zł
Cena katalogowa902,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 14 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
room temp
SMILES string
C\C=C(/C)C(=O)N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]1C[C@@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C4[C@@](C)([C@@H](O)C[C@H]5OC[C@@]45OC(C)=O)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C(=C1C)C2(C)C)c6ccccc6
InChI
1S/C45H53NO14/c1-9-23(2)39(52)46-33(27-16-12-10-13-17-27)34(50)41(54)58-29-21-45(55)38(59-40(53)28-18-14-11-15-19-28)36-43(8,30(49)20-31-44(36,22-56-31)60-26(5)48)37(51)35(57-25(4)47)32(24(29)3)42(45,6)7/h9-19,29-31,33-36,38,49-50,55H,20-22H2,1-8H3,(H,46,52)/b23-9+/t29-,30-,31+,33-,34+,35+,36?,38-,43+,44-,45+/m0/s1
InChI key
DBXFAPJCZABTDR-UJLUYDJNSA-N
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Cephalomannine has been used for the identification of fungal taxol (anti-cancer drug) in liquid culture.
Biochem/physiol Actions
Cephalomannine is a taxol derivative with antitumor, antiproliferative properties.
Cephalomannine is isolated from Taxus wallichiana, and serves as an antifungal agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR21111491343C8395
form
solid
form
-
form
-
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥90.0% (Cephradine, HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 14 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: practically insoluble 96%, hexane: practically insoluble, water: slightly soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)