Przejdź do
C4874
Calmodulin bovine
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CaM, Phosphodiesterase 3:5-cyclic nucleotide activator, Phosphodiesterase 3′:5′-cyclic nucleotide activator
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
823,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2830,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 19000.9 by amino acid sequence
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
Mw 19000.9 by amino acid sequence
composition
Protein, ≥85%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... CALM(100297344)
General description
Sequence:
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMARKMKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK
Calmodulin from bovine takes up a dumb-bell-structure. Two calcium binding EF hand loops, antiparallel β-sheet and three α-helices comprises a lobe. It has a central helix connecting the lobes. Calmodulin can bind four calcium molecules in a cooperative interaction pattern.
Application
Calmodulin bovine has been used inin vitro phosphorylation assay of recombinant retinoic acid-inducible gene I protein. It has also been used in the endoprotease Glu-C proteolysis and deamidation studies.
Biochem/physiol Actions
Ca2+ binding protein that is required for activation of cyclic nucleotide-dependent phosphodiesterase. It is also a cofactor/activator of nitric oxide synthase, calcineurin, and many kinases including ATPase, myosin light chain kinase, and CAM kinase I, II, and III. It mediates ryanodine receptor activation by cyclic ADP-ribose and is involved in intracellular Ca2+ homeostasis.
Calmodulin from bovine undergoes conformational changes upon calcium binding. It binds to sphingosylphosphorylcholine and inhibit calcineurin and phosphodiesterase enzymes.
Preparation Note
Produced using animal component-free materials.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1431P0270ZRB1133
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
biological source
bovine
biological source
bovine testis
biological source
bovine heart
biological source
rabbit
mol wt
Mw 19000.9 by amino acid sequence
mol wt
16.79 kDa
mol wt
-
mol wt
calculated mol wt 47.58 kDa, observed mol wt ~45 kDa
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
Gene Information
bovine ... CALM(100297344)
Gene Information
cow ... CALM3(520277)
Gene Information
cow ... CALM3(520277)
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How was the protein lyophilized? What was the buffer, it's concentration and volume?
    1 answer
    1. This product is dialyzed in water before lyophilization and contains no buffers, salts or additives. The material is soluble in water at 1 mg/mL. For assay purposes, the product is reconstituted at 1 mg/mL in 0.85% NaCl.