Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2930,00 zł
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
20 kDa
concentration
≥0.3 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PPIA(5478)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source mouse | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole cell extracts of human HepG2 or rat NRK cells. | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥97% (SDS-PAGE) |
| Gene Information human ... PPIA(5478) | Gene Information human ... FN1(2335) | Gene Information human ... PPIB(5479) | Gene Information human ... CX3CL1(6376) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - | recombinant expressed in NSO cells |
| form buffered aqueous solution | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C3805-.1MG | 04061838162731 |