Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122102
Material:
ethylene vinyl acetate
Color:
translucent
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 50 ea (internal packs of 10)
Produkt C3731 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
ethylene vinyl acetate
sterility
non-sterile
packaging
case of 50 ea (internal packs of 10)
manufacturer/tradename
Greiner 381080
size
96 wells
color
translucent
suitability
suitable for (for sealing 96 well plates)
Features and Benefits
Greiner CapMats are DMSO-resistant and withstand temperatures from -20°C to +60°C
Legal Information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C3731-50EA | 04061832209241 |