Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3060,00 zł 2601,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2601,00 zł
Cena katalogowa3060,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7-1H, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~130 kDa
species reactivity
mouse, human
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract of Raji cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CIITA(4261)
mouse ... Ciita(12265)
General description
Monoclonal Anti-CIITA recognizes human1 and mouse † CIITA.
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone 7-1H, monoclonal | clone SIR11, monoclonal | clone Siah2-369, monoclonal | clone MEKK4-338, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity mouse, human | species reactivity mouse | species reactivity monkey, hamster, bovine, mouse, human, canine | species reactivity human, rat, mouse |
| Gene Information human ... CIITA(4261) | Gene Information mouse ... Sirt1(93759) | Gene Information human ... SIAH2(6478) | Gene Information human ... MAP3K4(4216) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C3367-200UL | 04061837770968 |