Przejdź do
C3117
Monoklonalna biotyna anty-Cy3/Cy5
~1 mg/mL, clone CY-96, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Cy3/Cy5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
CY-96, monoclonal
Application:
ARR, DB, ELISA (d), ICC
Citations:
13
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CY-96, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
direct ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using chicken fibroblasts, microarray: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Monoklonalny anty-Cy3/Cy5 (izotyp mysiej IgG2a), koniugat biotyny pochodzi z hybrydomy CY-96 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (komórki NS1) i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych mieszaniną białek znakowanych cyjaniną 3 (Cy3) lub Cy5. Barwniki cyjaninowe są zjonizowanymi barwnikami polimetinowymi.
Immunogen
mixture of proteins labeled with Cy3/Cy5.
Application
Monoklonalne przeciwciało anty-Cy3/Cy5 Biotin wytwarzane u myszy było również stosowane w:
  • teście immunoenzymatycznym (ELISA)
  • immunocytochemii
  • test dot blot
  • mikromacierzach białkowych
  • immunofluorescencji
Monoklonalne przeciwciało anty-Cy3/Cy5-Biotin wyprodukowane u myszy zostało użyte do znakowania miR-107 w liniach komórkowych ludzkiego raka piersi za pomocą mikroskopii konfokalnej.
Biochem/physiol Actions
Barwniki Cy są fluoroforami niewrażliwymi na pH, które są używane do znakowania DNA, RNA i białek w różnych testach biologicznych.
Barwniki cyjaninowe są małe, rozpuszczalne w roztworze wodnym i wykazują tolerancję na dimetylosulfotlenek (DMSO). Są bardziej fotostabilne niż fluoresceina, mają wysokie molowe współczynniki ekstynkcji i korzystne wydajności kwantowe. Przeciwciała monoklonalne do cyjaniny 3 (Cy3) i/lub Cy5 są ważnym narzędziem do wzmacniania sygnału Cy3/Cy5 w testach, w których biomolekuły są znakowane Cy3 lub Cy5.
The antibody recognizes Cy3 and Cy5 conjugated to proteins.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0992C1117B7405
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
CY-96, monoclonal
clone
CY-96, monoclonal
clone
CY5-15, monoclonal
clone
DI-22, monoclonal
conjugate
biotin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yejun Tan et al.
Frontiers in immunology, 14, 1149810-1149810 (2023-04-11)
Patients with diabetes mellitus (DM) have a higher incidence of malignant tumors than people without diabetes, but the underlying molecular mechanisms are still unclear. To investigate the link between DM and cancer, we screened publicly available databases for diabetes and
Wei Li et al.
Animal models and experimental medicine (2023-08-11)
The effect of platelet factor 4 (PF4) on bone marrow mesenchymal stem cells (BMMSCs) and osteoporosis is poorly understood. Therefore, this study aimed to evaluate the effects of PF4-triggered bone destruction in mice and determine the underlying mechanism. First, in
Quantitative profile of the uropathogenic Escherichia coli outer membrane proteome during growth in human urine
Alteri CJ and Mobley HLT
Infection and Immunity, 75(6), 2679-2688 (2007)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C3117-200UL04061837860539