Przejdź do
C2932
Chelerythrine chloride
plant, ≥95% (TLC), protein kinase C inhibitor, powder
Synonim(y):
1,2-Dimethoxy-N-methyl(1,3)benzodioxolo(5,6-c)phenanthridinium chloride, Toddaline chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
237,15 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
618,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
237,15 zł
Cena katalogowa279,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chelerythrine chloride, ≥95% (TLC), powder
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
yellow to orange
mp
213.0-214.0  °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2-c3ccc4cc5OCOc5cc4c3[N](C)=Cc2c1OC
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H
InChI key
SUPBMPBJXZDANZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Chelerythrine chloride (CHE), a benzophenanthridine alkaloid is an inhibitor of protein kinase C (PKC). It is the active component of Macleaya cordata.
Application
Chelerythrine chloride has been used:
  • as a supplement in heat-inactivated late-embryo extract or late-embryo extract to inhibit protein kinase C (PKC) activity
  • for in vitro Xenopus experiments
  • as a PKC inhibitor in HL-1 cells, to block the PKC pathway to study its effects on doxazosin-induced galectin-3 and collagen expression
Biochem/physiol Actions
Chelerythrine chloride (CHE) is capable of preventing the growth and apoptosis in human gastric cancer BGC-823 cells. It possesses several biological effects and also can induce the phosphorylation of a ~20 kDa protein present in the mitochondrial fraction of the rat retina.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89896220285Y0002288
assay
≥95% (TLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
color
yellow to orange
color
-
color
light yellow to yellow
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chelerythrine chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)