Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 615,00 zł 522,75 zł |
Informacje o tej pozycji
522,75 zł
Cena katalogowa615,00 złZaoszczędź 15%material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0040
H × D
17 in. (432 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
nominal capacity
15 L (4 gal)
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material low-density polyethylene , white polypropylene screw closure | material low-density polyethylene , white polypropylene screw closure | material low-density polyethylene , white polypropylene screw closure | material low-density polyethylene , white polypropylene screw closure |
| manufacturer/tradename Nalgene 2210-0040 | manufacturer/tradename Nalgene 2210-0065 | manufacturer/tradename Nalgene 2210-0020 | manufacturer/tradename Nalgene 2210-0050 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| H × D 17 in. (432 mm) × 11 3/8 in. (287 mm) | H × D 23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm) | H × D 15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm) | H × D 20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm) |
| nominal capacity 15 L (4 gal) | nominal capacity 25 L (6.5 gal) | nominal capacity 10 L (2.5 gal) | nominal capacity 20 L (5.5 gal) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C2817-1EA | 04061826744079 |