Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł | |
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2110,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
GC-4, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
chicken, mouse, human, rabbit, rat
technique(s)
electron microscopy: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using chicken cardiac muscle, microarray: suitable, western blot: 1:100 using chicken or rat cardiac muscle
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDH2(1000)
mouse ... Cdh2(12558)
rat ... Cdh2(83501)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... CDH2(1000) | Gene Information human ... CDH1(999), CDH2(1000), CDH3(1001) | Gene Information human ... CDH2(1000) | Gene Information human ... CDH2(1000) |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone GC-4, monoclonal | clone CH-19, monoclonal | clone SP90, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity chicken, mouse, human, rabbit, rat | species reactivity canine, frog, snake, guinea pig, chicken, pig, feline, bovine, rabbit, hamster, Psammomys (sand rat), goat, rat, human, sheep, mouse | species reactivity human (tested) | species reactivity mouse, rat |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C2542-100UL | 04061835503827 |
| C2542-.2ML | 04061837873126 |