Przejdź do
C2499
CP-339818
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[1-(phenylmethyl)-4(1H)-quinolinylidene]-1-pentanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCCCC\N=C1/C=CN(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C21H24N2.ClH/c1-2-3-9-15-22-20-14-16-23(17-18-10-5-4-6-11-18)21-13-8-7-12-19(20)21;/h4-8,10-14,16H,2-3,9,15,17H2,1H3;1H/b22-20+;
InChI key
JIRISCAPZWLWCG-QPNALZDCSA-N
Biochem/physiol Actions
CP-338818 blocks both Kv1.3 and Kv1.4. Kv1.3 is expressed in brain and in effector memory T (Tem) cells, and Kv1.4 is expressed in brain cells.
CP-338818 blocks both Kv1.3 and Kv1.4. Kv1.3 is expressed in brain and in effector memory T (Tem) cells, and Kv1.4 is expressed in brain cells. Kv1.3 and Kv1.4 are members of the Shaker family of voltage-gated potassium channels. Both channels are involved in setting the membrane potential of neurons. In addition, Kv1.3 maintains the membrane potential for T memory cells and is up-regulated upon T cell activation, contributing to multiple immune processes and disorders. Blockers of Kv1.3 have long been sought for therapeutic benefit, and they are also valuable tools for studying the immune system. CP-339818 is valuable for immune system studies, where the absence of Kv1.4 makes it functionally selective for Kv1.3, and it has shown suppression of T cell activation. CP-339818 is also valuable for the study of Kv1.4 function.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C2499-25MG04061832574080
C2499-5MG04061832574097