Przejdź do
C1493
Cilnidipine
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl (2E)-3-phenyl-2-propenyl ester, FRC 8653
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
713,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H28N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
light yellow
solubility
H2O: ≤2 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL
SMILES string
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC\C=C\c3ccccc3
InChI
1S/C27H28N2O7/c1-18-23(26(30)35-14-8-11-20-9-5-4-6-10-20)25(21-12-7-13-22(17-21)29(32)33)24(19(2)28-18)27(31)36-16-15-34-3/h4-13,17,25,28H,14-16H2,1-3H3/b11-8+
InChI key
KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJOSA-N
Application
Cilnidipine has been used:
  • in cell viability assay of pheochromocytoma (nPC12) cells
  • in photoirradiation and photodegradation studies
  • to understand effect on albuminuria in diabetic nephropathy
Biochem/physiol Actions
A slow-acting Ca2+ channel blocker, antihypertensive; vasodilator.
Cilnidipine is a slow-acting Ca2+ channel blocker; antihypertensive; vasodilator; dual blocker of L-type voltage-gated Ca2+ channels in vascular smooth muscle and N-type Ca2+ channels in sympathetic nerve terminals that supply blood vessels. Cilnidipine may offer an advantage over nifedipine as the long term intake of the latter has been linked to increased risk of myocardial infarction and mortality in patients with coronary artery disease. Cilnidipine lowers blood pressure, but has less effect on sympathetic activity. Unlike nifedipine, cilnidipine does not inhibit PKC.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Protect from high temperatures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L6668N7510SML2607
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: ≤2 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
light yellow
color
yellow
color
yellow
color
white to beige
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offers many products related to calcium channels for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C1493-10MG04061832961460
C1493-50MG04061832961477