Przejdź do
C-14044
Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe 3 (NHEM 3)
Juvenile foreskin, isolated in PMA-free Melanocyte Growth Medium M3, 1 million cells per pellet
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Komórki są rozpuszczane w wodzie RNAlater w celu późniejszej analizy RNA, DNA lub białka. Należy pamiętać, że peletek komórkowych nie można ożywić.
PromoCell Cell Pellets są przechowywane w RNAlater® - wodnym roztworze ochronnym, który szybko przenika do komórek i stabilizuje komórkowe DNA, RNA i białka oraz chroni je przed degradacją. Dzięki temu granulki PromoCell Cell Pellets są bardzo przydatne w szerokim zakresie zastosowań badawczych, takich jak analiza ekspresji genów, badania charakterystyki komórek i eksperymenty charakterystyki białek.
Uwaga: RNAlater® denaturuje białka. Dlatego białka będą odpowiednie np. do Western blotting, ale nie do zastosowań wymagających natywnych białek. Ze względu na gęstość roztworu RNAlater®, do osadu komórek wymagana jest większa siła odśrodkowa. Zalecamy przeniesienie zawartości fiolki do stożkowej probówki o pojemności 15 ml, dodanie takiej samej objętości PBS i odwirowanie komórek z prędkością 5000 x g przez 10 minut w temperaturze 4°C. Każdy Pellet Komórkowy składa się z 1 miliona komórek i jest rozpuszczany w 200 µl RNAlater®. Pelety komórkowe są produkowane z uwolnionych partii komórek i mają te same cechy, tj. profil ekspresji lub antygeny specyficzne dla typu komórki. Na życzenie, żywe komórki z tej samej partii są dostępne do hodowli.
Application
Pierwotne normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM) są izolowane z naskórka młodocianego napletka i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. Melanocyty znajdują się w warstwie podstawnej, ale rozgałęziają się między keratynocytami w warstwach ponadpodstawnych. Około 5-10% komórek naskórka to melanocyty. Głównym zadaniem melanocytów jest produkcja melaniny, białka odpowiedzialnego za pigmentację skóry, oczu i włosów. Melanina chroni komórki w skórze i w głębszych warstwach przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Jest ona produkowana i przechowywana w melanosomach, które znajdują się w pobliżu błony melanocytów, ale może być również przenoszona do sąsiednich keratynocytów.
Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe M3 są izolowane przy użyciu wolnego od surowicy, BPE i PMA podłoża do wzrostu melanocytów M3. Ponieważ PMA jest mitogenem promującym nowotwory, może zakłócać metody eksperymentalne. Dlatego zalecamy stosowanie komórek wyizolowanych w pożywce do wzrostu melanocytów M3, a także stosowanie tej pożywki do hodowli. Normalne ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK) i normalne ludzkie fibroblasty skórne (NHDF) od tego samego dawcy są dostępne na żądanie.
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of the corresponding cells. They are tested for cell viability, cell morphology, growth performance and for cell-type specific markers. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Peletki komórkowe mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w temperaturze -20°C i przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C. Uwaga: Peletki komórkowe nie zamarzają w temperaturze -20°C. Przed otwarciem fiolki należy zawsze krótko odwirować produkt.
Legal Information
RNAlater is a registered trademark of Ambion, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-12413C-12422C-12463
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C-1404404065268043653