Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4870,00 zł
biological source
human bone (knee and hip joints)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(osteoblasts)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| morphology (osteoblasts) | morphology (osteoblasts) | morphology (fibroblast) | morphology (osteoblasts) |
| biological source human bone (knee and hip joints) | biological source human bone (knee and hip joints) | biological source human uterus (myometrium) | biological source human bone (knee and hip joints) |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −196°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie osteoblasty (HOB)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Primary human osteoblasts and media for the optimal growth and mineralization of human osteoblast cultures. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Powiązane treści
Protokół hodowli komórkowej stosowany do różnicowania pierwotnych ludzkich osteoblastów w komórki kostne w ciągu 2-3 tygodni.
Cell culture protocol used to differentiate primary human osteoblasts into bone cells in 2-3 weeks.