Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human adipose tissue (subcutaneous)
4000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human adipose tissue (subcutaneous)
packaging
pkg of 1,000,000 cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie białe preadipocyty (HWP) są izolowane z dorosłej podskórnej tkanki tłuszczowej z różnych lokalizacji (informacje o źródle partii są dostępne na żądanie) i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. Tkanka tłuszczowa ma kluczowe znaczenie w magazynowaniu energii i homeostazie metabolicznej. Wzrost tkanki tłuszczowej wynika albo z powiększenia dojrzałych adipocytów, albo z różnicowania komórek prekursorowych adipocytów (preadipocytów) w nowe dojrzałe adipocyty. Te preadipocyty są już obecne w tkankach tłuszczowych. Mogą one namnażać się przez całe dorosłe życie i zastępować komórki, które zróżnicowały się w dojrzałe adipocyty. Ponieważ proces różnicowania jest kontrolowany przez różne czynniki wzrostu i hormony, preadipocyty są odpowiednie do badania mechanizmów fizjologicznych kontrolujących proliferację, różnicowanie i funkcję tkanki tłuszczowej.
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of PromoCell Human White Preadipocytes. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Growth performance is tested through multiple passages up to 10 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. Furthermore, each lot of PromoCell Human White Preadipocytes is extensively tested for its capacity to differentiate into mature adipocytes. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość posiewu: 5000 komórek na cm2
Przejście po rozmrożeniu: P2
Testowane markery: Testowane różnicowanie
Podwojenie populacji: >10
Przejście po rozmrożeniu: P2
Testowane markery: Testowane różnicowanie
Podwojenie populacji: >10
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| biological source human adipose tissue (subcutaneous) | biological source human adipose tissue (subcutaneous or visceral) | biological source human adipose tissue (visceral) | biological source human adipose tissue (subcutaneous or visceral) |
| storage temp. no temp limit | storage temp. −196°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C-12736 | 04065266266375 |