Przejdź do
C-12532
Ludzkie komórki mięśni gładkich aorty (HAoSMC)
500,000 proliferating cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human aorta (smooth muscles)
Morphology:
(smooth muscle)
Relevant disease(s):
hypertension; cardiovascular diseases
7430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human aorta (smooth muscles)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(smooth muscle)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie komórki mięśni gładkich aorty (HAoSMC) są izolowane z wolnych od blaszek miażdżycowych obszarów ludzkiej aorty i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. HAoSMC wybarwiają się pozytywnie na obecność α-aktyny mięśni gładkich. Pulsacyjne ciśnienie wytwarzane przez serce powoduje cykliczne rozciągnięcie aorty. Komórki mięśni gładkich w ścianie aorty następnie ponownie ją kurczą. Zmiany w ścianie tętnic, związane z chorobami naczyniowymi, takimi jak miażdżyca i nadciśnienie, silnie wpływają na ten proces. HAoSMC są odpowiednie do badania roli komórek mięśni gładkich w normalnych lub chorobowych warunkach in vitro.
Biochem/physiol Actions
Aorta
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Smooth Muscle Cells. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Flow cytometric analyses for cell-type specific markers, e.g. smooth muscle a-actin, are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 7500 - 10000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Pozytywna alfa-aktyna mięśni gładkich Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-12533C-12512C-14053
morphology
(smooth muscle)
morphology
(smooth muscle)
morphology
(smooth muscle)
morphology
(smooth muscle)
biological source
human aorta (smooth muscles)
biological source
human aorta (smooth muscles)
biological source
human coronary artery
biological source
human aorta
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
storage temp.
room temp
storage temp.
−196°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.