Przejdź do
C-12006
Normalne ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK)
Adult, pooled, 500,000 cryopreserved cells
Synonim(y):
Keratynocyty naskórka
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human epidermis
Morphology:
( epidermal)
2730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human epidermis
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( epidermal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne prawidłowe ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK) są izolowane z naskórka dorosłej skóry (w różnych lokalizacjach) od różnych dawców i są dostarczane w formie kriokonserwowanej. Są one głównym typem komórek w naskórku, stanowiąc około 90% komórek. Keratynocyty naskórka pochodzą z warstwy podstawnej i przemieszczają się w górę przez warstwy naskórka. Podczas tego ruchu ulegają stopniowemu różnicowaniu i zmianom morfologicznym, aż dotrą do warstwy rogowej naskórka, gdzie tworzą warstwę pozbawionych jąder, płaskich i silnie zrogowaciałych komórek płaskonabłonkowych. Warstwa ta stanowi skuteczną barierę przed wnikaniem czynników zakaźnych do organizmu i minimalizuje utratę wilgoci. Keratynocyty są również zdolne do wytwarzania różnych cytokin, czynników wzrostu, interleukin i czynników dopełniacza. Dlatego keratynocyty są ważne dla gojenia się ran, stanów zapalnych i odpowiedzi immunologicznej. Normalne ludzkie fibroblasty skórne (NHDF) i normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM) hodowane w pożywce M2 od tego samego dawcy są dostępne na życzenie.
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
Subculture Routine –Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Normal Human Epidermal Keratinocytes. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Furthermore, immunohistochemical tests for the cell-type specific marker cytokeratin are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość posiewu: 5000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Cytokeratyna dodatnia Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-14003C-14002C-12002
biological source
human epidermis
biological source
human foreskin (juvenile epidermis)
biological source
human epidermis (adult)
biological source
human foreskin (juvenile epidermis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
( epidermal)
morphology
(epidermal)
morphology
(epidermal)
morphology
( epidermal)
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)