Przejdź do
C1145
Cholesterol–PEG 600
Synonim(y):
Cholesterol, water soluble from sheep, Cholesteryl-polyethylene glycol 600 sebacate, Polyethylene glycol 600 mono(cholesteryl) ether sebacate, Polyoxyethyl-cholesteryl sebacate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
906,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
990,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41141804
eCl@ss:
39023139
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Level
extent of labeling
≥20% cholesterol
color
light yellow
solubility
H2O: 60 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Cholesterol is one of the important constituent of all membranes. It is made up of a hydrophobic, planar, a polar hydroxyl group, fused-ring nucleus and a short hydrocarbon tail.
Application
Cholesterol-PEG 600 has been used to evaluate its ability to induce apoptosis in vascular smooth muscle cells. It has also been used to restore cholesterol following depletion by methyl β-cyclodextrin.
Biochem/physiol Actions
Cholesterol acts as an antecedent of steroid hormones. It plays a key role in fetal growth and in brain development.
Physical form
semisolid to solid
Preparation Note
Prepared by method of Proksch, G.J., and Bonderman, D.P., Clin. Chem., 24, 1924 (1978).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
880001O880001M700041P
form
solid
form
liquid
form
methylene chloride solution
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 60 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
color
light yellow
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Linda Shaw et al.
Cardiovascular research, 69(4), 825-835 (2006-02-09)
A close association of caveolae and sarcoplasmic reticulum (SR) has been suggested to be important for contractile activation of smooth muscle. Here, we investigate the presence of such arrangements in pressurised resistance arteries and examine the influence of two agents
M Absi et al.
British journal of pharmacology, 151(3), 332-340 (2007-04-24)
The small and intermediate conductance, Ca2+-sensitive K+ channels (SK(Ca) and IK(Ca), respectively) which are pivotal in the EDHF pathway may be differentially activated. The importance of caveolae in the functioning of IK(Ca) and SK(Ca) channels was investigated. The effect of
The Lipids of Biological Membranes
The Membranes of Cells null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C1145-500MG04061833461297
C1145-1G04061826690093
C1145-5G04061833075937
C1145-250MG04061833075913
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. こんにちは こちらの製品に含まれているPEG600の割合を可能な範囲で教えていただくことは可能でしょうか。 お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. There is not a formal molecular weight provided for this product.
      Cholesterol molecular weight = 386.65 g/mole.
      Sebacic Acid molecular weight = 202.25 g/mole
      PEG molecular weight = ~600 g/mole.
      Based on one cholesterol, one sebacic acid "linker" and one PEG (molecular weight 600) per molecule of C1145, one can calculate an approximate molecular weight of 1188 g/mole.
      The approximate amount of PEG based upon this weight is 600/1150 or ~52%.