Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 519,00 zł 441,15 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.59
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-581-3
Beilstein/REAXYS Number:
1211804
MDL number:
Form:
crystalline
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-chlorophenoxy acetic acid (4-CPA), a chlorine derivative of phenoxyacetic acid (PA), is a plant growth regulator used as a herbicide.
4-Chlorophenoxyacetic acid has been used in para-chlorophenoxyacetic acid (p-CPA) residue assay.
Biochem/physiol Actions
4-Chlorophenoxyacetic acid is a synthetic auxin, that is used to induce parthenocarpic ovary growth on flowers of wild type plants.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form powder | form powder | form solid |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorophenoxyacetic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Tomato fruit development in the auxin-resistant dgt mutant is induced by pollination but not by auxin treatment
Mignolli F, et al.
Journal of Plant Physiology, 169(12), 1165-1172 (2012)
p-CPA enhances growth and quality of muskmelon fruits
Hayata Y, et al.
Plant Growth Regulation, 36(1), 13-18 (2002)
Alessio Accardi et al.
The Journal of general physiology, 122(3), 277-293 (2003-08-13)
The Torpedo Cl- channel, CLC-0, is inhibited by clofibric acid derivatives from the intracellular side. We used the slow gate-deficient mutant CLC-0C212S to investigate the mechanism of block by the clofibric acid-derivative p-chlorophenoxy-acetic acid (CPA). CPA blocks open channels with
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C0413-500G | 04061833450628 |
| C0413-100G | 04061833450604 |
| C0413-25G | 04061833450611 |