Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł 1615,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1030,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:20,000
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) direct ELISA: 1:20,000 | technique(s) direct ELISA: 1:20,000 | technique(s) direct ELISA: 1:20,000 | technique(s) direct ELISA: 1:20,000 |
| conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?