Przejdź do
B8131
2-(2′-Benzothiazolyl)-5-styryl-3-(4′-phthalhydrazidyl)tetrazolium chloride
90-95%
Synonim(y):
BPST Chloride, BSPT Chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16ClN7O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
501.95
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-785-9
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
90-95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].O=C1NNC(=O)c2cc(ccc12)-[n+]3nc(\C=C\c4ccccc4)nn3-c5nc6ccccc6s5
InChI
1S/C24H15N7O2S.ClH/c32-22-17-12-11-16(14-18(17)23(33)27-26-22)30-28-21(13-10-15-6-2-1-3-7-15)29-31(30)24-25-19-8-4-5-9-20(19)34-24;/h1-14H,(H,28,29);1H/b13-10+;
InChI key
ZPGCKYFKHCIWHR-RSGUCCNWSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Barbey et al.
Pathology, research and practice, 182(6), 805-809 (1987-12-01)
The ultrastructural and histochemical exploration of histiocytes X done by the means of Concanavalin A (Con A), peanut agglutinin (PNA) and BSPT demonstrate that the plasma membrane of histiocytes X shared some properties with all the other cells and is
G Wolf et al.
Neuroscience letters, 161(1), 49-52 (1993-10-14)
The 2-(2'-benzothiazolyl)-5-styryl-3-(4'-phthalhydrazidyl) tetrazolium chloride (BSPT)-tetrazolium salt technique for the electron microscopic demonstration of reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-diaphorase (NADPH-d) was used to localize nitric oxide synthase in the normal and excitotoxically lesioned rat hippocampus. The reaction product BSPT-formazan was shown
S Matsubara et al.
European journal of histochemistry : EJH, 43(3), 247-251 (1999-11-24)
We investigated the subcellular localization of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate diaphorase (NADPH-d) activity, a histo- and cyto-chemical marker of nitric oxide synthase, in human placental trophoblast obtained from women with normal term pregnancies. Tetrazolium salt BSPT was used as the