Przejdź do
B7652
Betamethasone 21-phosphate disodium
≥97%, glucocorticoid steroid, powder
Synonim(y):
Betamethasone disodium phosphate, Betamethasone sodium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
633,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
1385,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28FNa2O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-797-0
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
Quality level:
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Betamethasone 21-phosphate disodium, ≥97%
sterility
non-sterile
Quality Level
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
InChI key
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Betamethasone is a corticosteroid with anti-inflammatory and immunosuppressive abilities, used especially where water retention is undesirable. It is applied as a topical cream, ointment, lotion or gel to treat itching (e.g. from eczema). Corticosteroid used to stimulate fetal lung maturation and to decrease the incidence and mortality from intracranial hemorrhage in premature infants
Biochem/physiol Actions
Betamethasone is used to treat neonatal respiratory distress syndrome, and psoriasis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1068004B1045000S5136
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0%
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 100 mg/mL
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Liver,Kidney,Endocrine system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficacy results of a 52-week, randomised, double-blind, safety study of a calcipotriol/betamethasone dipropionate two-compound product (Daivobet/Dovobet/Taclonex) in the treatment of psoriasis vulgaris
Kragballe K, et al.
Dermatology (Basel, Switzerland), 213(4), 319-326 (2006)
S-C Liu et al.
Clinical otolaryngology : official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery, 36(2), 121-128 (2011-03-19)
To investigate the necessity of routine application of hyperbaric oxygen therapy for sudden sensorineural hearing loss. DESIGN/SETTING AND PARTICIPANTS: A retrospective chart review looked at 465 patients, with 353 of them receiving pharmacologic treatments alone. Among these patients, 76 underwent
George Habib et al.
Clinical rheumatology, 28(1), 85-87 (2008-10-15)
To evaluate the effect of intra-articular steroid injection (IASI) of betamethasone acetate/betamethasone sodium phosphate (Celestone Chronodose) at the knee joint on blood glucose and fructosamine levels in controlled diabetic patients with osteoarthritis of the knee. Controlled diabetic patients (HgA1C <
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B7652-1G04061826232422
B7652-250MG04061838352712