Przejdź do
B6805
Nalgene® dropper bottle with screw closure
capacity 4 mL, white bottle, assorted colors cap
Synonim(y):
bottle dropper, dropper bottles, Dropper container, Dropper flask, Nalgene 2752-9125, dispensing bottle
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
198,05 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
198,05 zł
Cena katalogowa233,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
low-density polyethylene , round bottle, white bottle
joint
Joints threaded neck (15-415)
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2752-9125
capacity
4 mL
color
assorted colors cap
Features and Benefits
  • Nalgene® dropper bottles with screw closure is an alternative to various pipetting devices.
  • The tip ensures accurate dispensing of 40μL drops (based on water; viscosity affects drop size), dispensed one drop at a time.
  • Chemically resistant to most reagents.
  • LDPE clear transparent bottles for easy sample visualization.
  • Leak-proof closure - prevents sample loss.
  • Control dispensing tip ensures a secure fit.
  • Suitable for use in biotech, diagnostic and pharmaceutical applications.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B6430B6055B6555
manufacturer/tradename
Nalgene® 2752-9125
manufacturer/tradename
Nalgene® 2751-9125
manufacturer/tradename
Nalgene® 2750-9125
manufacturer/tradename
Nalgene® 2751-9025
material
low-density polyethylene , white bottle, round bottle
material
low-density polyethylene , round bottle, white bottle
material
colorless bottle, low-density polyethylene , polypropylene bottle, round bottle
material
low-density polyethylene , round bottle, white bottle
capacity
4 mL
capacity
4 mL
capacity
4 mL
capacity
8 mL
joint
Joints threaded neck (15-415)
joint
Joints threaded neck (15-415)
joint
Joints threaded neck (15)
joint
Joints threaded neck (15-415)
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
color
assorted colors cap
color
white cap
color
white cap
color
white cap
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B6805-25EA04061832613734